주요 문서
PHL83436
Senecivernine
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩783,377
₩783,377
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩783,377
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H25NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
335.39
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩783,377
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
N21[C@H]3[C@H](OC(=O)C(=C)[C@@H]([C@H]([C@](C(=O)OCC3=CC2)(O)C)C)C)CC1
InChI
1S/C18H25NO5/c1-10-11(2)16(20)24-14-6-8-19-7-5-13(15(14)19)9-23-17(21)18(4,22)12(10)3/h5,10,12,14-15,22H,2,6-9H2,1,3-4H3/t10-,12+,14+,15+,18+/m0/s1
InChI key
FLUOSFVUPTUYEX-QHOAOGIMSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
분석 메모
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)