주요 문서
PHL83509
Higenamine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(±)-Demethylcoclaurine hydrochloride, (±)-Norcoclaurine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩716,489
₩716,489
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩716,489
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H17NO3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
307.77
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩716,489
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC1=C(O)C=C(C(CC2=CC=C(O)C=C2)NCC3)C3=C1.Cl
InChI
1S/C16H17NO3.ClH/c18-12-3-1-10(2-4-12)7-14-13-9-16(20)15(19)8-11(13)5-6-17-14;/h1-4,8-9,14,17-20H,5-7H2;1H
InChI key
SWWQQSDRUYSMAR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)