주요 문서
576263
Sigma-Aldrich
6-Aminoflavone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩44,153
₩44,153
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩44,153
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
237.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩44,153
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
196-200 °C (lit.)
작용기
ketone
phenyl
SMILES string
Nc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H11NO2/c16-11-6-7-14-12(8-11)13(17)9-15(18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,16H2
InChI key
YWHKBWPNCFDUPQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Almeqdad Y Habashneh et al.
Archiv der Pharmazie, 347(6), 415-422 (2014-03-13)
A new series of N1-(flavon-6-yl)amidrazones were synthesized by reacting the hydrazonoyl chloride derived from 6-aminoflavone with the appropriate sec-cyclic amines. The antitumor activities of these compounds were evaluated on breast cancer (MCF-7) and leukemic (K562) cell lines. Among the compounds