주요 문서
PHL83487
Castalin
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩700,858
₩700,858
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩700,858
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H20O18
CAS Number:
Molecular Weight:
632.44
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩700,858
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1C2C3OC(=O)c4c(c(c(c(c4c5c(c(c(c(c5O)O)O)c6c(cc(c(c6O)O)O)C(=O)OC(C2O)CO)C1=O)O)O)O)C3O
InChI
1S/C27H20O18/c28-2-5-14(31)23-24-20(37)12-11(27(42)45-24)9(18(35)22(39)19(12)36)8-10(26(41)44-23)7(16(33)21(38)17(8)34)6-3(25(40)43-5)1-4(29)13(30)15(6)32/h1,5,14,20,23-24,28-39H,2H2
InChI key
PPUHUWSVCUJGTD-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)