주요 문서
NIST158A
Silicon bronze
NIST® SRM® 158a
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
150 G
₩1,234,951
₩1,234,951
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
150 G
₩1,234,951
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,234,951
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
chips
포장
pkg of 150 g
제조업체/상표
NIST®
기타 정보
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Aluminum (Al), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Silicon (Si), Tin (Sn), Zinc (Zn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Chromium (Cr), Nickel (Ni), Silver (Ag)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)