Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Quality Level
분석
26.0-33.0% (methoxyl group, on Dry Basis)
양식
powder
유용한 pH 범위
5.0-8.0 (2% in water)
점도
320-480 cP, 2 % in water(20 °C)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI key
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)