BP284
Phenylephrine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
동의어(들):
(R)-(−)-Phenylephrine hydrochloride, (R)-(−)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol hydrochloride, (R)-(−)-3-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol hydrochloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
phenylephrine
양식
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
BP
mp
143-145 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
유전자 정보
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Also used in monographs such as:
포장
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객