1614501
USP
Sodium nitroprusside
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Sodium nitroferricyanide(III) dihydrate, Nitroprusside sodium, SNP, Sodium nitroprusside, Sodium pentacyanonitrosylferrate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
sodium nitroprusside
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
InChI key
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Also, for use with USP monograph such as Sodium Nitroprusside for Injection
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객