주요 문서
BCR420
Waste mineral oil (PCB)
BCR®, certified reference material, low level
동의어(들):
Mineral oil
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
7.5 G
₩1,083,919
₩1,083,919
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
7.5 G
₩1,083,919
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,083,919
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
형식
neat
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For more information please see:
BCR420
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)