주요 문서
B8889
Sigma-Aldrich
5(6)-(Biotinamidohexanoylamido)pentylthioureidylfluorescein
≥90%
동의어(들):
Fluorescein biotin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H50N6O8S2
CAS Number:
Molecular Weight:
831.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
분석
≥90%
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)NCCCCCNC(=S)Nc3ccc4C(=O)OC5(c6ccc(O)cc6Oc7cc(O)ccc57)c4c3)[C@@]1([H])NC(=O)N2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)