B1215000
Butylhydroxytoluene
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, BHT, Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, DBPC
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
7.6 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
878 °F
제조업체/상표
EDQM
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
260.6 °F - open cup
Flash Point (°C)
127 °C - open cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객