34750
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
purum, ≥99.0% (GC)
동의어(들):
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, BHT, Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, DBPC
크기 선택
About This Item
추천 제품
vapor density
7.6 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
분석
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
878 °F
bp
265 °C (lit.)
mp
68-72 °C
69-73 °C (lit.)
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless
methanol: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CAPN1(823)
rat ... Capn1(29153) , Nos1(24598)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
260.6 °F - open cup
Flash Point (°C)
127 °C - open cup