주요 문서
8.17074
SAFC
Butylhydroxytoluene
E 321
의약품 제조
동의어(들):
Butylhydroxytoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KG
₩258,800
5 KG
₩953,400
₩258,800
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
1 KG
₩258,800
5 KG
₩953,400
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H24O
CAS Number:
Molecular Weight:
220.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
E 번호:
E321
EC 인덱스 번호:
204-881-4
₩258,800
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
vapor pressure
0.02 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
solid
autoignition temp.
345 °C
bp
265 °C/1013 hPa
mp
69-70 °C
전이 온도
flash point 127 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
pharma/biopharma processes
저장 온도
15-25°C
SMILES string
Oc1c(cc(cc1C(C)(C)C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Butylhydroxytoluene is an antioxidant and is typically used as an additive for the preservation of food.
애플리케이션
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
260.6 °F - open cup
Flash Point (°C)
127 °C - open cup