A7222
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
≥96.0% purity (HPCE), solid
동의어(들):
1,3,6-Pyrenetrisulfonic acid, 8-amino trisodium salt, APTS, Trisodium 8-aminopyrene-1,3,6-trisulfonate
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt, ≥96.0% (HPCE), solid
Quality Level
분석
≥96.0% (HPCE)
양식
solid
기술
titration: suitable
색상
beige to dark beige
yellow to dark yellow
mp
≥250 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Nc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11NO9S3.3Na/c17-11-5-12(27(18,19)20)8-3-4-10-14(29(24,25)26)6-13(28(21,22)23)9-2-1-7(11)15(8)16(9)10;;;/h1-6H,17H2,(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
XSTNYACEWLNWPY-UHFFFAOYSA-K
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable