Merck
다음으로 건너뛰기
08657
7-Amino-1,3-naphthalenedisulfonic acid monopotassium salt monohydrate
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (T)
동의어(들):
2-Naphthylamine-6,8-disulfonic acid monopotassium salt, mono-Potassium 7-amino-1,3-naphthalenedisulfonate monohydrate, AGA
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
여러분께/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C10H8KNO6S2 · H2O
CAS 번호:
Molecular Weight:
359.42
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4835047
08657 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
product line
BioReagent
assay
≥98.0% (T)
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 310 nm; λem 450 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
O.[K+].Nc1ccc2cc(cc(c2c1)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO6S2.K.H2O/c11-7-2-1-6-3-8(18(12,13)14)5-10(9(6)4-7)19(15,16)17;;/h1-5H,11H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
SHURQDDWGCOLFA-UHFFFAOYSA-M
Application
To label carbohydrates, this fluorescent reagent reacts with the reducing termini of oligosaccharids to form a Schiffs base, which can then be stabilized by reducing it with sodium cyanoborohydride.
Other Notes
Fluorescent label for carbohydrates[1]
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
70862A15401860077
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 310 nm; λem 450 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥98.0% (T)
assay
-
assay
≥98%
assay
99%
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
저장 등급
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)