주요 문서
A0223
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-deoxydigoxigenin hemisuccinamide, succinimidyl ester
≥80% purity (HPLC), solid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩986,783
₩986,783
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩986,783
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
₩986,783
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
3-Amino-3-deoxydigoxigenin hemisuccinamide, succinimidyl ester,
분석
≥80% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
분자량
586.68
색상
white
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@@H](C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)NC(=O)CCC(=O)ON6C(=O)CCC6=O
InChI
1S/C31H42N2O9/c1-29-11-9-19(32-24(35)5-8-27(38)42-33-25(36)6-7-26(33)37)14-18(29)3-4-21-22(29)15-23(34)30(2)20(10-12-31(21,30)40)17-13-28(39)41-16-17/h13,18-23,34,40H,3-12,14-16H2,1-2H3,(H,32,35)/t18-,19+,20-,21-,22+,23-,29+,30+,31+/m1/s1
InChI key
AVQGRLJRQILBRQ-ZCIIQETRSA-N
애플리케이션
Amine-reactive haptenylation reagent. This succinimidyl ester derivative of digoxigenin has been shown to inhibit the Na+/K+- ATPase by binding to the cardiac steroid receptor site.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)