주요 문서
85969
Supelco
Methoxypolyethylene glycol 5,000 propionic acid N-succinimidyl ester
≥80%
동의어(들):
Polyethylene glycol, mono-Methyl polyethylene glycol 5′000 propionic acid N-succinimidyl ester, PEG-succinimidyl propionate, Polyethylene glycol N-succinimidyl propionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩1,365,378
₩1,365,378
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩1,365,378
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
₩1,365,378
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥80%
양식
solid
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)