추천 제품
grade
puriss. p.a.
Quality Level
분석
≥99.5% (T)
양식
powder or crystals
무기 잔류물
≤0.02% (as SO4)
mp
210-211 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble(lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(C1=C(C(O)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
334.4 °F
Flash Point (°C)
168 °C