주요 문서
797995
Sigma-Aldrich
Phthalic anhydride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
동의어(들):
1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic acid anhydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 G
₩71,558
₩71,558
출고 가능일2025년 4월 10일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 G
₩71,558
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
148.12
Beilstein:
118515
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
₩71,558
출고 가능일2025년 4월 10일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
ACS reagent
anhydrous
Quality Level
vapor density
5.1 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
Redi-Dri
분석
≥99%
양식
powder
autoignition temp.
1058 °F
expl. lim.
10.4 %
무기 잔류물
≤0.01%
bp
284 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
양이온 미량물
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
작용기
anhydride
ester
SMILES string
O=C1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
InChI key
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
305.6 °F - DIN 51758
Flash Point (°C)
152 °C - DIN 51758
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.