125733
Phthalic anhydride
ReagentPlus®, 99%
동의어(들):
1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic acid anhydride
크기 선택
About This Item
추천 제품
vapor density
5.1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
ReagentPlus®
분석
99%
양식
flakes
autoignition temp.
1058 °F
expl. lim.
10.4 %
bp
284 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
작용기
anhydride
ester
SMILES string
O=C1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
InChI key
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Phthalic anhydride can be synthesized via oxidation of o-xylene, in the presence of V2O5/TiO2 monolithic catalyst supported by aluminium honeycomb.[3]
애플리케이션
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
305.6 °F - DIN 51758
Flash Point (°C)
152 °C - DIN 51758
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves