주요 문서
50636
Supelco
Paraquat dichloride-(rings-d8) hydrate
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
1,1′-Dimethyl-4,4′-bipyridinium-2,2′,3,3′,5,5′,6,6′-d8 dichloride, Methyl viologen-d8 dichloride, Paraquat dichloride-d8
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12D8H6Cl2N2 · xH2O
Molecular Weight:
265.21 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
agriculture
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[N+](C([2H])=C1[2H])=C([2H])C([2H])=C1C2=C([2H])C([2H])=[N+](C)C([2H])=C2[2H].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;/h3-10H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D;;
InChI key
FIKAKWIAUPDISJ-FUIWBTGGSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Paraquat dichloride-d8 may be used as a reference standard for the determination of paraquat dichloride-d8 in potato, cereals, and pulses by liquid-chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[1]
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Development and independent laboratory validation of a simple method for the determination of paraquat and diquat in potato, cereals and pulses.
Kolberg DIS, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 104(8), 2465-2474 (2012)