주요 문서
45721
Supelco
Chlorflurenol
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
2-Chloro-9-hydroxyflurene-9-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩163,618
₩163,618
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩163,618
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H9ClO3
CAS Number:
Molecular Weight:
260.67
Beilstein:
3344166
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩163,618
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
OC(=O)C1(O)c2ccccc2-c3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C14H9ClO3/c15-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)14(18,13(16)17)12(10)7-8/h1-7,18H,(H,16,17)
InChI key
SVOAUHHKPGKPQK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Fatih Kapukıran et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 102(6), 848-853 (2019-04-17)
In this study, the detection power of a gas chromatography mass spectrometer (GC-MS) for procymidone and chlorflurenol was significantly enhanced using switchable solvent liquid phase microextraction (SS-LPME) as a preconcentration tool. This was achieved by a comprehensive optimization of significant