문서
S345482
5,6-BIS-(CHLOROMETHYL)-1,2,3,4,7,7-HEXACHLOROBICYCLO-(2,2,1)-2-HEPTENE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C9H6Cl8
CAS Number:
Molecular Weight:
397.772
MDL number:
기타 정보