주요 문서
45369
Supelco
Carbetamide
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
(R)-(−)-1-(Ethylcarbamoyl)ethyl N-phenylcarbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩135,097
₩135,097
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩135,097
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H16N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
236.27
Beilstein:
8318291
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩135,097
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
CCNC(=O)[C@@H](C)OC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C12H16N2O3/c1-3-13-11(15)9(2)17-12(16)14-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3,(H,13,15)(H,14,16)/t9-/m1/s1
InChI key
AMRQXHFXNZFDCH-SECBINFHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Rofida Wahman et al.
Metabolites, 11(1) (2020-12-31)
Plants produce a huge number of functionally and chemically different natural products that play an important role in linking the plant with the adjacent environment. Plants can also absorb and transform external organic compounds (xenobiotics). Currently there are only a