Yes, this is an appropriate resin to use for this application.
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
AMBERSEP® 21K XLT Mesh Anion Exchange Resin (Cl-),
양식
beads
Quality Level
교차
<10 % cross-linked
수분
50-58%
기술
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
기질 활성군
trimethylamine
입자 크기
525-625 μm
용량
1.2 meq/mL by wetted bed volume
분리 기술
anion exchange
SMILES string
[Cl-].[N+](C)(C)(C)c3ccc(cc3)C=C.c2(ccc(cc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C11H16N.C10H10.C8H8.ClH/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h5-9H,1H2,2-4H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1H/q+1;;;/p-1
InChI key
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable