문서
407119
Sigma-Aldrich
IR-786 perchlorate
Dye content 98 %
동의어(들):
2-(2-[2-Chloro-3-([1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene]ethylidene)-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl)-1,3,3-trimethylindolium perchlorate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H36Cl2N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
583.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 98%
mp
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
775 nm
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
애플리케이션
IR laser dye
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)