추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
6.6 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 25 °C)
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
9.2 %
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
266-269 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
InChI key
RZKKOBGFCAHLCZ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
275.0 °F
Flash Point (°C)
135 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터