추천 제품
vapor density
6.15 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 145 °C)
제품 라인
ReagentPlus®
분석
99%
형태
powder or flakes
autoignition temp.
1004 °F
색상
blue-violet fluorescence
bp
340 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.)
solubility
toluene: soluble 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
alcohols: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
hydronaphthalenes: soluble
supercritical carbon dioxide: soluble
SMILES string
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChI key
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CYP1A2(1544)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
249.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
121.0 °C - closed cup