주요 문서
34185
Supelco
Diethyl phthalate-3,4,5,6-d4
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩516,635
₩516,635
예상 입고일2025년 2월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩516,635
About This Item
Linear Formula:
C6D4(CO2C2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
226.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩516,635
예상 입고일2025년 2월 17일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
298-299 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
형식
neat
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC)c(c1[2H])C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i5D,6D,7D,8D
InChI key
FLKPEMZONWLCSK-KDWZCNHSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)