주요 문서
488763
Sigma-Aldrich
Dibutyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D
동의어(들):
Di-n-butyl phthalate-d4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩516,026
250 MG
₩1,364,566
₩516,026
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩516,026
250 MG
₩1,364,566
About This Item
Linear Formula:
C6D4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
CAS Number:
Molecular Weight:
282.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩516,026
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.058 g/mL at 25 °C
형식
neat
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3/i7D,8D,9D,10D
InChI key
DOIRQSBPFJWKBE-ULDPCNCHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
This product may be used as an analytical standard.
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)