주요 문서
492221
Sigma-Aldrich
Diethyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩516,026
250 MG
₩927,710
₩516,026
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩516,026
250 MG
₩927,710
About This Item
Linear Formula:
C6D4(CO2C2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
226.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩516,026
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
bp
298-299 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
density
1.158 g/mL at 25 °C
형식
neat
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC)c(c1[2H])C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i5D,6D,7D,8D
InChI key
FLKPEMZONWLCSK-KDWZCNHSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
This product may be used as an analytical standard.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)