추천 제품
Grade
ACS reagent
Quality Level
분석
≥99%
99.0-101.0% (ACS specification)
형태
solid
불순물
≤0.02% insolubles
≤0.04% salicylic acid
무기 잔류물
≤0.1%
mp
105-110 °C (lit.)
solubility
water: soluble 127.1 g/L at 20 °C
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
양이온 미량물
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.002%
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
InChI key
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.