문서
8.00691
Sigma-Aldrich
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
for synthesis
동의어(들):
5-Sulfosalicylic acid dihydrate, Salicylsulfonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6O6S · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
254.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
202-555-6
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (acidimetric)
형태
crystals
효능
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<0.5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
mp
109-117 °C (anhydrous substance)
전이 온도
flash point 150 °C
solubility
soluble 987 g/L
density
0.8 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
310 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C7H6O6S.2CH4/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H4
InChI key
NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99,0 %(m)
Heavy metals (as Pb): ≤ 0,001 %(m)
Identity (IR): conforms
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable