주요 문서
200190
Sigma-Aldrich
Tetrachrome Stain (MacNeal)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩174,682
₩174,682
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩174,682
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
₩174,682
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
Quality Level
λmax
524 nm
640 nm (2nd)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Cl-].[Cl-].CN(C)c1ccc2nc3ccc(N)cc3[s+]c2c1.CN(C)c4ccc5nc6ccc(cc6[s+]c5c4)N(C)C.[O-]c7c(Br)cc8c(Oc9c(Br)c([O-])c(Br)cc9C8%10OC(=O)c%11ccccc%10%11)c7Br
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S.C14H14N3S.2ClH.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;;;;/h1-6,25-26H;5-10H,1-4H3;3-8H,15H2,1-2H3;2*1H;;/q;2*+1;;;2*+1/p-4
InChI key
QXEIULMZMFFXLM-UHFFFAOYSA-J
일반 설명
Tetrachrome stain along with silver stain is used in MacNeal staining method. Tetrachrome stains nucleus blue and silver stain highlight calcification.[1]
생화학적/생리학적 작용
Tetrachrome Stain (MacNeal) has been used to stain mouse blood smears to readily identify several morphologically distinct cell types and lineages.[2]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Role of calcification inhibitors in the pathogenesis of vascular calcification in chronic kidney disease (CKD).
Moe SM
Kidney International, 67, 2295-2304 (2005)