주요 문서
06927
Supelco
Monosodium N-lauroyl-L-glutamate
analytical standard
동의어(들):
N-(1-Oxododecyl)-L-glutamic acid monosodium salt, N-Lauroyl-L-glutamic acid monosodium salt, Sodium N-dodecanoylglutamate, Sodium lauroyl glutamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H30NNaO5
CAS Number:
Molecular Weight:
351.41
UNSPSC 코드:
85151701
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (TLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
OC(CC[C@H](NC(CCCCCCCCCCC)=O)C(O[Na])=O)=O
InChI
1S/C17H31NO5.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(19)18-14(17(22)23)12-13-16(20)21;/h14H,2-13H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);/q;+1/p-1/t14-;/m0./s1
InChI key
IWIUXJGIDSGWDN-UQKRIMTDSA-M
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1