Grade
matrix substance for MALDI-MS
Quality Level
분석
≥99.5% (HPLC)
양식
powder
mp
204-208 °C (lit.)
204-208 °C
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear
양이온 미량물
Ag: ≤1.0 mg/kg
Al: ≤1.0 mg/kg
B: ≤1.0 mg/kg
Ba: ≤1.0 mg/kg
Be: ≤1.0 mg/kg
Bi: ≤1.0 mg/kg
Ca: ≤1.0 mg/kg
Cd: ≤1.0 mg/kg
Co: ≤1.0 mg/kg
Cr: ≤1.0 mg/kg
Cu: ≤1.0 mg/kg
Fe: ≤1.0 mg/kg
Ge: ≤1.0 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1.0 mg/kg
Mg: ≤1.0 mg/kg
Mn: ≤1.0 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤1.0 mg/kg
Pb: ≤1.0 mg/kg
Sn: ≤1.0 mg/kg
Sr: ≤1.0 mg/kg
Tl: ≤1.0 mg/kg
Zn: ≤1.0 mg/kg
흡수
≥2000 at 337 nm (mol. absorption)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C13H10N2O3/c16-10-7-5-9(6-8-10)14-15-12-4-2-1-3-11(12)13(17)18/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+
InChI key
DWQOTEPNRWVUDA-CCEZHUSRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.