주요 문서
642363
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩139,258
₩139,258
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩139,258
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H11NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
205.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩139,258
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
77-81 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1oc2ccccc2c1N
InChI
1S/C11H11NO3/c1-2-14-11(13)10-9(12)7-5-3-4-6-8(7)15-10/h3-6H,2,12H2,1H3
InChI key
PWOARNMOPCOJEV-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)