제품명
Amberlite™ IRA-410 chloride form, chloride form, matrix styrene/divinylbenzene (gel), 20-25 mesh
vapor density
<1 (vs air)
설명
strongly basic
양식
beads
autoignition temp.
800 °F
파라미터
40 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
수분
45-51%
기술
LPLC: suitable
손실
~45% loss on drying, 110 °C
Matrix
styrene/divinylbenzene (gel)
기질 활성군
benzyldimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium functional group
입자 크기
20-25 mesh
600-750 μm
작동 pH
0-14
용량
1.25 meq/mL by wetted bed volume
분리 기술
anion exchange
InChI
1S/C13H20NO.C10H10.ClH/c1-4-12-7-5-6-8-13(12)11-14(2,3)9-10-15;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;/h4-8,15H,1,9-11H2,2-3H3;3-8H,1-2H2;1H/q+1;;/p-1
InChI key
DPRMXNMXCFHCAS-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable