주요 문서
05210
Sigma-Aldrich
β-Alanine methyl ester hydrochloride
≥98.0% (AT)
동의어(들):
Methyl 3-aminopropionate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2CH2CH2COOCH3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
139.58
Beilstein:
3556748
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (AT)
양식
powder or crystals
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
색상
colorless to white
mp
103-107 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.COC(=O)CCN
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-7-4(6)2-3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
InChI key
XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)