제품명
Glycine methyl ester hydrochloride, 99%
Quality Level
분석
99%
양식
powder, crystals or chunks
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
색상
white
mp
175 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)CN
InChI
1S/C3H7NO2.ClH/c1-6-3(5)2-4;/h2,4H2,1H3;1H
InChI key
COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable