주요 문서
00762
Sigma-Aldrich
(R)-4-Phenyloxazolidine-2-thione
≥98.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9NOS
CAS Number:
Molecular Weight:
179.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
00762 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
분석
≥98.0%
광학 활성
[α]/D -75±5°, c = 0.2 in chloroform
광학 순도
enantiomeric ratio: 97.0:3.0 (LC)
SMILES string
S=C1N[C@@H](CO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NOS/c12-9-10-8(6-11-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,12)/t8-/m0/s1
InChI key
LVIJIGQKFDZTNC-QMMMGPOBSA-N
애플리케이션
A highly selective and efficient chiral auxiliary[1] which can be directly reduced to its corresponding aldehyde and the chiral auxiliary by reductive cleavage with diisobutylaluminum hydride.[2]
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Velazquez. F.; Olivo, H. F.
Current Organic Chemistry, 6, 303-303 (2002)
M T Crimmins et al.
Organic letters, 2(6), 775-777 (2001-02-07)
[formula: see text] Asymmetric aldol additions using chlorotitanium enolates of thiazolidinethione propionates proceed with high diastereoselectivity for the "Evans" or "non-Evans" syn product depending on the nature and amount of the base used. With (-)-sparteine as the base, selectivities of