주요 문서
00505
Sigma-Aldrich
Methyl acetoacetate sodium salt
≥97.0% (T)
동의어(들):
Sodium methyl acetoacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩86,681
₩86,681
예상 입고일2025년 3월 31일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩86,681
About This Item
Linear Formula:
CH3COCHNaCOOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
138.10
Beilstein:
4127717
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩86,681
예상 입고일2025년 3월 31일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥97.0% (T)
양식
powder
불순물
~0.5% water
작용기
ester
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].COC(=O)\C=C(\C)[O-]
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-4(6)3-5(7)8-2;/h3,6H,1-2H3;/q;+1/p-1/b4-3-;
InChI key
PZPFXRQPPDCUQY-LNKPDPKZSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)