주요 문서
00301
Sigma-Aldrich
2,4-Dodecadienal
technical, ≥90% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H20O
CAS Number:
Molecular Weight:
180.29
Beilstein:
1776172
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
technical
분석
≥90% (GC)
양식
solid
refractive index
n20/D 1.510
density
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC\C=C\C=C\C=O
InChI
1S/C12H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-12H,2-7H2,1H3/b9-8+,11-10+
InChI key
QKTZBZWNADPFOL-BNFZFUHLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
219.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
103.9 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)