주요 문서
Z105848
Sigma-Aldrich
Standard Jack
with removable top platform
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩195,083
₩195,083
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩195,083
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
₩195,083
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
capacity≤ 100 lb static load
제조업체/상표
Grauer LBJSET
플렛폼 크기
20 cm × 20 cm
서포트 로드 길이
45 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Has a vertical distance of 18cm to a max. working height of 26cm. Jack can be raised with load in place.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
질문
  1. How big is the platform?
    1 답변
    1. As mentioned on the Product Detail Page in the PROPERTIES section, the platform size is 20 cm × 20 cm. It has a vertical distance of 18 cm and a max working height of 26 cm.