W332801
2-Acetylthiazole
≥99%, FG
동의어(들):
1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone, 2- acetyl-1,3-thiazole
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
89-91 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
hazelnut; nutty; peanut; popcorn; roasted
SMILES string
CC(=O)c1nccs1
InChI
1S/C5H5NOS/c1-4(7)5-6-2-3-8-5/h2-3H,1H3
InChI key
MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
포장
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
172.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78 °C - closed cup