주요 문서
24-5310
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate tribasic hydrate
SAJ first grade, ≥97.0% dry basis
동의어(들):
Tripotassium phosphate hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K3PO4
Molecular Weight:
212.27 (anhydrous basis)
UNSPSC 코드:
12352302
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
SAJ first grade
분석
≥97.0% dry basis
양식
powder
재고 정보
available only in Japan
pH
12 (20 °C, 10 g/L)
저장 온도
15-25°C
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)