04249
Potassium phosphate tribasic monohydrate
90%
동의어(들):
tert-Potassium phosphate monohydrate, Tripotassium phosphate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
for analytical purposes
Quality Level
분석
90%
불순물
≤0.002% heavy metals (as Pb)
손실
≤13% loss on ignition, 800 °C
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
양이온 미량물
Fe: ≤20 mg/kg
SMILES string
O.[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3K.H3O4P.H2O/c;;;1-5(2,3)4;/h;;;(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+1;;/p-3
InChI key
RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable