₩146,566
출고 가능일2025년 4월 23일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
bovine liver
Quality Level
양식
lyophilized
특이 활성도
10 U/mg
~10 units/mg protein (at 25 °C with 2-oxoglutarate as the substrate, and ADP as the activator.)
포장
pkg of 3,000 U
제조업체/상표
Roche
농도
≥10-20 % (w/w)
기술
activity assay: suitable
색상
white
최적 pH
8
solubility
water: 20 mg/mL, colorless
적합성
suitable for UV spectrophotometry and general use
UniProt 수납 번호
응용 분야
life science and biopharma
외래 활성
ADH <0.00500%
LDH <0.00500%
MDH <0.00500%
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
bovine ... GLUD1(281785)
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
품질
서열
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash