주요 문서
SCMK001-S
Sigma-Aldrich
EPIGRO® Human Epidermal Keratinocyte Supplement Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
법적 정보
EPIGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable