1.00286
L-Glutamine
EMPROVE® EXPERT, DAB, JP, USP
의약품 제조
동의어(들):
L-Glutamic acid-5-amide, Gln, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, L-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide
크기 선택
About This Item
추천 제품
Agency
DAB
JP
USP
Quality Level
설명
EMPROVE® EXPERT DAB,USP
제품 라인
EMPROVE® EXPERT
양식
solid
효능
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
기술
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
4.0-6.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
solubility
100 g/L
density
1.47 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
640 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
법적 정보
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능